molibden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10038.G5
10038.G9
10038.H4
10038.G5EA
406
PLN
10038.G5
10038.G9
10038.H4
molibden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
molibden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈2.0g/m, Temper: soft
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo MW: 95.94 g/mol Temp. Wrzenia: 3617 Temp. topnienia: 2622 Gęstość: 10.28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |