molibden ≥99.95% (metals basis), pręty, annealed, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10032.BW
10032.VP
10032.BWEA
775
PLN
10032.BW
10032.VP
molibden ≥99.95% (metals basis), pręty, annealed, Ø 3.17 mm (0.125 in)
molibden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.72g/cm
MDL No.: MFCD00003465
Formuła:
Mo Temp. Wrzenia: 3617 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2622 °C Gęstość: 10,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003465 Numer CAS: 7439-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2 Klasyfikacja Merck : 12,06317 |