Drukuj
molibden ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 437 PLN
10031.18 10031.30 10031.A1
molibden ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
molibden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formuła: Mo
MW: 95.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 3617
Temp. topnienia: 2622
Gęstość: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003465
Numer CAS: 7439-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-107-2
Jednostka: 3089
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06317