wanad ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44106.FY
44106.GK
44106.FYEA
1470
PLN
44106.FY
44106.GK
wanad ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
wanad
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈2.29g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formuła:
V Temp. Wrzenia: 3477 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1896 °C Gęstość: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011453 Numer CAS: 7440-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-171-1 Klasyfikacja Merck : 12,10053 |