wanad ≥99.7% (metals basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42775.09
42775.18
42775.30
42775.09EA
666
PLN
42775.09
42775.18
42775.30
wanad ≥99.7% (metals basis), pieces
wanad
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-62-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formuła:
V Temp. Wrzenia: 3477 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1896 °C Gęstość: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011453 Numer CAS: 7440-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-171-1 Klasyfikacja Merck : 12,10053 |