wanad ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
13996.BQEA
1230
PLN
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
wanad ≥99.5% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
wanad
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈1.93g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formuła:
V Temp. Wrzenia: 3477 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1896 °C Gęstość: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011453 Numer CAS: 7440-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-171-1 Klasyfikacja Merck : 12,10053 |