Tantal ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43013.G2
43013.G6
43013.G2EA
1230
PLN
43013.G2
43013.G6
Tantal ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈6.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |