Tantal ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42827.09
42827.18
42827.09EA
754
PLN
42827.09
42827.18
Tantal ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.83g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |