Tantal ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14266.8S
14266.GD
14266.FY
14266.8SEA
7570
PLN
14266.8S
14266.GD
14266.FY
Tantal ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈2.1g/100x100mm, certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |