Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10353.FI
10353.GH
10353.GW
10353.FIEA
883
PLN
10353.FI
10353.GH
10353.GW
Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |