Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10352.FI
10352.GH
10352.GW
10352.FIEA
657
PLN
10352.FI
10352.GH
10352.GW
Tantal ≥99.95% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈5.3g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |