Tantal ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00911.FG
00911.FY
00911.FGEA
1180
PLN
00911.FG
00911.FY
Tantal ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈14.5g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formuła:
Ta Temp. Wrzenia: 5427 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2996 °C Gęstość: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011252 Numer CAS: 7440-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-135-5 Klasyfikacja Merck : 12,09223 |