niob ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10259.FY
10259.GK
10259.HQ
10259.FYEA
480
PLN
10259.FY
10259.GK
10259.HQ
niob ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
niob
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈10.71g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formuła:
Nb Temp. Wrzenia: 3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2468 °C Gęstość: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011126 Numer CAS: 7440-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-113-5 |