niob ≥99.8% (metals basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00241.22
00241.36
00241.22EA
841
PLN
00241.22
00241.36
niob ≥99.8% (metals basis), pieces
niob
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formuła:
Nb Temp. Wrzenia: 3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2468 °C Gęstość: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011126 Numer CAS: 7440-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-113-5 |