niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), folia (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00238.FF
00238.FQ
00238.FFEA
932
PLN
00238.FF
00238.FQ
niob ≥99.97% (metals basis excluding Ta), folia (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
niob
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈1.34g/25x25mm
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formuła:
Nb Temp. Wrzenia: 3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2468 °C Gęstość: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011126 Numer CAS: 7440-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-113-5 |