Zirconium, powder APS 2-3 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
00847.22
00847.36
00847.22EA
3100
PLN
00847.22
00847.36
Zirconium, powder APS 2-3 µm
Zirconium
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
UN No.: 1358
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 Jednostka: 1358 ADR: 4.1 II |