Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, annealed, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45056.G5
45056.G1
45056.G5EA
813
PLN
45056.G5
45056.G1
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, annealed, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |