Zirconium ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.20 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44752.GI
44752.GR
44752.IB
44752.GIEA
708
PLN
44752.GI
44752.GR
44752.IB
Zirconium ≥99.8% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.20 mm (0.008 in)
Zirconium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈20.3g/100x125mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |