Drukuj
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44261.KF 44261.KJ
44261.KFEA 2180 PLN
44261.KF 44261.KJ
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈416g/100x100mm, Temper: annealed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9