Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), folia, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44253.GH
44253.HP
44253.GHEA
1460
PLN
44253.GH
44253.HP
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), folia, annealed, Thickness: 0.711 mm (0.028 in)
Zirconium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈46.2g/100x100mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |