Zirconium ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43049.FQ
43049.FF
43049.FW
43049.FQEA
1510
PLN
43049.FQ
43049.FF
43049.FW
Zirconium ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Zirconium
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |