Zirconium 99,9 Metals basis exHf, slug Hf_about3, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42559.06
42559.14
42559.06EA
464
PLN
42559.06
42559.14
Zirconium 99,9 Metals basis exHf, slug Hf_about3, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.16g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |