Drukuj
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42558.06 42558.14
42558.06EA 549 PLN
42558.06 42558.14
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.33g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9