Drukuj
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42556.QJ 42556.QK
42556.QJEA 675 PLN
42556.QJ 42556.QK
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈2.62g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9