Drukuj
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42511.09 42511.18
42511.09EA 457 PLN
42511.09 42511.18
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.16g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9