Drukuj
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42509.14 42509.22
42509.14EA 411 PLN
42509.14 42509.22
Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈1.31g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9