Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), folia, annealed, Thickness: 0.025 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38369.VR
38369.VS
38369.VREA
949
PLN
38369.VR
38369.VS
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), folia, annealed, Thickness: 0.025 mm
Zirconium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈8.3g/10x50cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |