Drukuj
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), bryłki 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36253.14 36253.22
36253.14EA 640 PLN
36253.14 36253.22
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), bryłki 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9