Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14627.G2
14627.G6
14627.H2
14627.G2EA
514
PLN
14627.G2
14627.G6
14627.H2
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈6.64g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |