Zirconium 99,5 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10594.GM
10594.GR
10594.IB
10594.GMEA
735
PLN
10594.GM
10594.GR
10594.IB
Zirconium 99,5 Metals basis, foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |