Drukuj
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), folia (Hf ∼ 2%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10591.GI 10591.GR 10591.IB
10591.GIEA 482 PLN
10591.GI 10591.GR 10591.IB
Zirconium ≥99.8% (metals basis excluding Hf), folia (Hf ∼ 2%), annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.6g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9