Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), folia (max. 4.5% Hf), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.039 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10590.FI
10590.GH
10590.HP
10590.FIEA
531
PLN
10590.FI
10590.GH
10590.HP
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), folia (max. 4.5% Hf), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.039 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈16.3g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |