Zirconium 99 Metals basis exHf, rods Hf_4,5, annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10443.BS
10443.BW
10443.BSEA
445
PLN
10443.BS
10443.BW
Zirconium 99 Metals basis exHf, rods Hf_4,5, annealed, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Zirconium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.96g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 |