Drukuj
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, rods Hf_4,5, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10442.BQ 10442.BV
10442.BQEA 736 PLN
10442.BQ 10442.BV
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, rods Hf_4,5, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zirconium
Purity: 99.2+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈8.24g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9