Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10441.18
10441.30
10441.A1
10441.18EA
546
PLN
10441.18
10441.30
10441.A1
Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Zirconium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Odour: Odourless
UN No.: 2008
MDL No.: MFCD00011303
Formuła:
Zr Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011303 Numer CAS: 7440-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9 Jednostka: 2008 ADR: 4.2,III |