Drukuj
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00939.G2 00939.G6
00939.G2EA 437 PLN
00939.G2 00939.G6
Zirconium 99,2 Metals basis exHf, wire Hf_4,5, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zirconium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈5.11g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9