Drukuj
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), wire (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
00419.G1 00419.G5
00419.G1EA 665 PLN
00419.G1 00419.G5
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), wire (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.082g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formuła: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011303
Numer CAS: 7440-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-176-9