Drukuj
tytan, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
366994-10G 366994-50G
SIAL366994-10GEA 1240 PLN
SIAL366994-10G SIAL366994-50G
tytan, proszek, Sigma-Aldrich®
tytan
Formuła: Ti
Temp. Wrzenia: 3277 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1677 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Jednostka: 2546
ADR: 4.2,II