tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43102.30
43102.18
43102.30EA
1620
PLN
43102.30
43102.18
tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -200 mesh
tytan
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3277 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1677 °C Gęstość: 4,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Jednostka: 2546 ADR: 4.2,II |