tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42624.22
42624.36
42624.D3
42624.22EA
1040
PLN
42624.22
42624.36
42624.D3
tytan ≥99.5% (metals basis), proszek -325 mesh
tytan
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3277 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1677 °C Gęstość: 4,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Jednostka: 2546 ADR: 4.2,II |