tytan ≥99.9% (metals basis), spherical powder -150 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41545.14
41545.22
41545.36
41545.14EA
424
PLN
41545.14
41545.22
41545.36
tytan ≥99.9% (metals basis), spherical powder -150 mesh
tytan
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Jednostka: 2546 ADR: 4.2 II Klasyfikacja Merck : 12,09610 |