Drukuj
tytan ≥99% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
10386.09EA 532 PLN
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
tytan ≥99% (metals basis), proszek -325 mesh
tytan
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
Temp. Wrzenia: 3277 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1677 °C
Gęstość: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Jednostka: 2546
ADR: 4.2,II