Drukuj
tytan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
369489-200G 369489-90G
SIAL369489-200GEA 983 PLN
SIAL369489-200G SIAL369489-90G
tytan, Sigma-Aldrich®
tytan
Formuła: Ti
MW: 47.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262
Temp. topnienia: 1660
Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610