Drukuj
tytan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
305812-100G 305812-25G
SIAL305812-100GEA 2490 PLN
SIAL305812-100G SIAL305812-25G
tytan, Sigma-Aldrich®
tytan
Formuła: Ti
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610