tytan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44484.GH
44484.GW
44484.GHEA
677
PLN
44484.GH
44484.GW
tytan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
tytan
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈45g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |