tytan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44242.GH
44242.GW
44242.GHEA
1830
PLN
44242.GH
44242.GW
tytan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
tytan
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4
Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight
Odour: Odourless
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |