Drukuj
tytan ≥99.6% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44202.FI 44202.GH 44202.GT
44202.FIEA 1090 PLN
44202.FI 44202.GH 44202.GT
tytan ≥99.6% (metals basis), folia, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
tytan
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper:soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formuła: Ti
Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1660 °C
Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610