tytan ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43676.GH
43676.FF
43676.FI
43676.GHEA
9740
PLN
43676.GH
43676.FF
43676.FI
tytan ≥99.99% (metals basis), folia, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
tytan
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈1.4g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |