tytan ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42459.30
42459.A1
42459.A7
42459.30EA
1230
PLN
42459.30
42459.A1
42459.A7
tytan ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
tytan
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti Temp. Wrzenia: 3262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1660 °C Gęstość: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Jednostka: 2878 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,09610 |