tytan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42391.QJ
42391.QK
42391.QJEA
666
PLN
42391.QJ
42391.QK
tytan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
tytan
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈1.8g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formuła:
Ti MW: 47.88 g/mol Temp. Wrzenia: 3262 Temp. topnienia: 1660 Gęstość: 4.51 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011264 Numer CAS: 7440-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3 Klasyfikacja Merck : 12,09610 |